missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human HLA-DR Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
390.00€ - 710.00€
Specifica
| Antigene | HLA-DR |
|---|---|
| Clone | L203 |
| Diluizione | Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18722609
![]() |
R&D Systems
FAB4869S-025 |
25 Tests |
390.00€
25 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18700209
![]() |
R&D Systems
FAB4869S-100 |
100 Tests |
710.00€
100 tests |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
HLA-DR Monoclonal specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| HLA-DR | |
| Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| RUO | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
| FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLADR, HLA-DRA, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MHC Class II DR, MLRW | |
| HLA-DRA | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Detects human HLA-DR. |
| L203 | |
| Flow Cytometry | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Mouse | |
| Human | |
| P01903 | |
| 3122 | |
| RPMI 8866 human lymphoblastoid cells Accession # P01903 | |
| Primary | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto