missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HSD17B7 Partial ORF (NP_057455.1, 255 a.a. - 341 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00051478-Q01.25ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16127046

  • 528.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 07-11-2023
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

The 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme (EC 1.1.1.62) oxidizes or reduces estrogens and androgens in mammals and regulates the biologic potency of these steroids.[supplied by OMIM]

Sequence: NAFTLTPYNGTEALVWLFHQKPESLNPLIKYLSATTGFGRNYIMTQKMDLDEDTAEKFYQKLLELEKHIRVTIQKTDNQARLSGSCL
Specifica

Specifica

NP_057455.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.31kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NAFTLTPYNGTEALVWLFHQKPESLNPLIKYLSATTGFGRNYIMTQKMDLDEDTAEKFYQKLLELEKHIRVTIQKTDNQARLSGSCL
RUO
HSD17B7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51478
HSD17B7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC12523/MGC75018/PRAP/SDR37C1
HSD17B7
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali