missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human JMY Partial ORF (NP_689618, 535 a.a. - 634 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00133746-Q01.25ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16171847

  • 528.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 07-11-2023
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: SPMDEVLASLKRGSFHLKKVEQRTLPPFPDEDDSNNILAQIRKGVKLKKVQKDVLRESFTLLPDTDPLTRSIHEALRRIKEASPESEDEEEALPCTDWEN
Specifica

Specifica

NP_689618
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SPMDEVLASLKRGSFHLKKVEQRTLPPFPDEDDSNNILAQIRKGVKLKKVQKDVLRESFTLLPDTDPLTRSIHEALRRIKEASPESEDEEEALPCTDWEN
RUO
JMY
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
133746
JMY (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ37870/MGC163496
JMY
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali