missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MAST4 Partial ORF (XP_291141, 2605 a.a. - 2699 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00375449-Q01.25ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16172907

  • 528.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 07-11-2023
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: LPLESHHPDPNTMGGASHRDRALSVTATVGETKGKDPAPAQPPPARKQNVGRDVTKPSPAPNTDRPISLSNEKDFVVRQRRGKESLRSSPHKKAL
Specifica

Specifica

XP_291141
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LPLESHHPDPNTMGGASHRDRALSVTATVGETKGKDPAPAQPPPARKQNVGRDVTKPSPAPNTDRPISLSNEKDFVVRQRRGKESLRSSPHKKAL
RUO
MAST4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
375449
MAST4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686E18148/DKFZp686N1467/FLJ16540/FLJ33039/KIAA0303
MAST4
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali