Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, PE, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB22-PE-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951678
  • 85.85€ / 25µg
Spedizione stimata: 09-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Human/Mouse CD11b
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
M1/70
PE
Rat
25 μg
Primary
IgG2b κ