Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, PE-Cy7, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB41-PE7-25ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15951998
  • 88.15€ / 25µg
Spedizione stimata: 14-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Human/Mouse CD45R / B220
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
RA3-6B2
PE-Cyanine7
NP_001255215
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.