missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human MRC2 Partial ORF (NP_006030, 105 a.a. - 214 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_006030 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 9902 |
Peso molecolare | 37.84kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16161436
|
Abnova™
H00009902-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16171436
|
Abnova™
H00009902-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
MRC2 is a recycling endocytic receptor that functions in cell motility and remodeling of the extracellular matrix by promoting cell migration and uptake of collagens for intracellular degradation (Wienke et al., 2007 [PubMed 17974964]).[supplied by OMIM]
Sequence: ASLGMYECDREALNLRWHCRTLGDQLSLLLGARTSNISKPGTLERGDQTRSGQWRIYGSEEDLCALPYHEVYTIQGNSHGKPCTIPFKYDNQWFHGCTSTGREDGHLWCASpecifica
NP_006030 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CD280/CLEC13E/ENDO180/FLJ35911/KIAA0709/UPARAP | |
MRC2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9902 | |
MRC2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ASLGMYECDREALNLRWHCRTLGDQLSLLLGARTSNISKPGTLERGDQTRSGQWRIYGSEEDLCALPYHEVYTIQGNSHGKPCTIPFKYDNQWFHGCTSTGREDGHLWCA | |
RUO | |
MRC2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |