missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human PCBP3 Full-length ORF (AAH12061.1, 1 a.a. - 313 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH12061.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 54039 |
Peso molecolare | 59.7kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16170453
|
Abnova™
H00054039-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16160453
|
Abnova™
H00054039-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a member of the KH-domain protein subfamily. Proteins of this subfamily, also referred to as alpha-CPs, bind to RNA with a specificity for C-rich pyrimidine regions. Alpha-CPs play important roles in post-transcriptional activities and have different cellular distributions. This gene's protein is found in the cytoplasm, yet it lacks the nuclear localization signals found in other subfamily members. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MESKVSEGGLNVTLTIRLLMHGKEVGSIIGKKGETVKKMREESGARINISEGNCPERIVTITGPTDAIFKAFAMIAYKFEEDIINSMSNSPATSKPPVTLRLVVPASQCGSLIGKGGSKIKEIRESTGAQVQVAGDMLPNSTERAVTISGTPDAIIQCVKQICVVMLEAYTIQGQYAIPHPDLTKLHQLAMQQTPFPPLGQTNPAFPGEKLPLHSSEEAQNLMGQSSGLDASPPASTHELTIPNDLIGCIIGRQGTKINEIRQMSGAQIKIANATEGSSERQITITGTPANISLAQYLINARLTSEVTGMGTLSpecifica
AAH12061.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
59.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MESKVSEGGLNVTLTIRLLMHGKEVGSIIGKKGETVKKMREESGARINISEGNCPERIVTITGPTDAIFKAFAMIAYKFEEDIINSMSNSPATSKPPVTLRLVVPASQCGSLIGKGGSKIKEIRESTGAQVQVAGDMLPNSTERAVTISGTPDAIIQCVKQICVVMLEAYTIQGQYAIPHPDLTKLHQLAMQQTPFPPLGQTNPAFPGEKLPLHSSEEAQNLMGQSSGLDASPPASTHELTIPNDLIGCIIGRQGTKINEIRQMSGAQIKIANATEGSSERQITITGTPANISLAQYLINARLTSEVTGMGTL | |
RUO | |
PCBP3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
54039 | |
PCBP3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ALPHA-CP3 | |
PCBP3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |