missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PPP4C Partial ORF (NP_002711, 218 a.a. - 307 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00005531-Q01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16173225

  • 335.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 26-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Descrizione

Descrizione

Sequence: GSDVVAQFNAANDIDMICRAHQLVMEGYKWHFNETVLTVWSAPNYCYRCGNVAAILELDEHLQKDFIIFEAAPQETRGIPSKKPVADYFL
Specifica

Specifica

NP_002711
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GSDVVAQFNAANDIDMICRAHQLVMEGYKWHFNETVLTVWSAPNYCYRCGNVAAILELDEHLQKDFIIFEAAPQETRGIPSKKPVADYFL
RUO
PPP4C
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5531
PPP4C (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PP4/PPH3/PPX
PPP4C
Recombinant
wheat germ expression system
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali