missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human PRRG1 Partial ORF (NP_000941.1, 22 a.a. - 81 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00005638-Q01.25ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16173515

  • 508.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: NGFFEEIRQGNIERECKEEFCTFEEAREAFENNEKTKEFWSTYTKAQQGESNRGSDWFQF
Specifica

Specifica

NP_000941.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.34kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NGFFEEIRQGNIERECKEEFCTFEEAREAFENNEKTKEFWSTYTKAQQGESNRGSDWFQF
RUO
PRRG1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
5638
PRRG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PRGP1
PRRG1
Recombinant
wheat germ expression system
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali