missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RABGGTA Full-length ORF (NP_004572.3, 1 a.a. - 567 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_004572.3 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 5875 |
Peso molecolare | 91.5kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16159991
|
Abnova™
H00005875-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16149991
|
Abnova™
H00005875-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Sequence: MHGRLKVKTSEEQAEAKRLEREQKLKLYQSATQAVFQKRQAGELDESVLELTSQILGANPDFATLWNCRREVLQQLETQKSPEELAALVKAELGFLESCLRVNPKSYGTWHHRCWLLGRLPEPNWTRELELCARFLEVDERNFHCWDYRRFVATQAAVPPAEELAFTDSLITRNFSNYSSWHYRSCLLPQLHPQPDSGPQGRLPEDVLLKELELVQNAFFTDPNDQSAWFYHRWLLGRADPQDALRCLHVSRDEACLTVSFSRPLLVGSRMEILLLMVDDSPLIVEWRTPDGRNRPSHVWLCDLPAASLNDQLPQHTFRVIWTAGDVQKECVLLKGRQEGWCRDSTTDEQLFRCELSVEKSTVLQSELESCKELQELEPENKWCLLTIILLMRALDPLLYEKETLQYFQTLKAVDPMRATYLDDLRSKFLLENSVLKMEYAEVRVLHLAHKDLTVLCHLEQLLLVTHLDLSHNRLRTLPPALAALRCLEVLQASDNAIESLDGVTNLPRLQELLLCNNRLQQPAVLQPLASCPRLVLLNLQGNPLCQAVGILEQLAELLPSVSSVLTSpecifica
NP_004572.3 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
91.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MHGRLKVKTSEEQAEAKRLEREQKLKLYQSATQAVFQKRQAGELDESVLELTSQILGANPDFATLWNCRREVLQQLETQKSPEELAALVKAELGFLESCLRVNPKSYGTWHHRCWLLGRLPEPNWTRELELCARFLEVDERNFHCWDYRRFVATQAAVPPAEELAFTDSLITRNFSNYSSWHYRSCLLPQLHPQPDSGPQGRLPEDVLLKELELVQNAFFTDPNDQSAWFYHRWLLGRADPQDALRCLHVSRDEACLTVSFSRPLLVGSRMEILLLMVDDSPLIVEWRTPDGRNRPSHVWLCDLPAASLNDQLPQHTFRVIWTAGDVQKECVLLKGRQEGWCRDSTTDEQLFRCELSVEKSTVLQSELESCKELQELEPENKWCLLTIILLMRALDPLLYEKETLQYFQTLKAVDPMRATYLDDLRSKFLLENSVLKMEYAEVRVLHLAHKDLTVLCHLEQLLLVTHLDLSHNRLRTLPPALAALRCLEVLQASDNAIESLDGVTNLPRLQELLLCNNRLQQPAVLQPLASCPRLVLLNLQGNPLCQAVGILEQLAELLPSVSSVLT | |
RUO | |
RABGGTA | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
5875 | |
RABGGTA (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PTAR3 | |
RABGGTA | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |