missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RBM5 Partial ORF (AAH02957, 75 a.a. - 184 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00010181-Q01.25ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16172046

  • 508.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 26-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Descrizione

Descrizione

Sequence: GYHSDGDYGEHDYRHDISDERESKTIMLRGLPITITESDIREMMESFEGPQPADVRLMKRKTGVSRGFAFVEFYHLQDATSWMEANQKKLVIQGKHIAMHYSNPRPKFED
Specifica

Specifica

AAH02957
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GYHSDGDYGEHDYRHDISDERESKTIMLRGLPITITESDIREMMESFEGPQPADVRLMKRKTGVSRGFAFVEFYHLQDATSWMEANQKKLVIQGKHIAMHYSNPRPKFED
RUO
RBM5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10181
RBM5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ39876/G15/H37/LUCA15/RMB5
RBM5
Recombinant
wheat germ expression system
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali