missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human RTN3 Partial ORF (NP_006045, 84 a.a. - 169 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00010313-Q01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16172336

  • 349.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 26-10-2023
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

The reticulons are a group of highly conserved genes with preferential expression in neuroendocrine tissues (see, e.g., RTN1; MIM 600865).[supplied by OMIM]

Sequence: SYLILALLSVTISFRIYKSVIQAVQKSEEGHPFKAYLDVDITLSSEAFHNYMNAAMVHINRALKLIIRLFLVEDLVDSLKLAVFMW
Specifica

Specifica

NP_006045
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.2kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SYLILALLSVTISFRIYKSVIQAVQKSEEGHPFKAYLDVDITLSSEAFHNYMNAAMVHINRALKLIIRLFLVEDLVDSLKLAVFMW
RUO
RTN3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10313
RTN3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ASYIP/HAP/NSPL2/NSPLII/RTN3-A1
RTN3
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali