Learn More
Abnova™ Human SPC24 Full-length ORF (NP_872319.1, 1 a.a. - 197 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Codice prodotto. 16128493
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MAAFRDIEEVSQGLLSLLGANRAEAQQRRLLGRHEQVVERLLETQDGAEKQLREILTMEKEVAQSLLNAKEQVHQGGVELQQLEAGLQEAGEEDTRLKASLLQLTRELEELKEIEADLERQEKEVDEDTTVTIPSAVYVAQLYHQVSKIEWDYECEPGMVKGIHHGPSVAQPIHLDSTQLSRKFISDYLWSLVDTEW
Specifica
Numero di accesso NP_872319.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 147841
Peso molecolare 48.8kDa
Nome SPC24 (Human) Recombinant Protein (P01)
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Immunogeno MAAFRDIEEVSQGLLSLLGANRAEAQQRRLLGRHEQVVERLLETQDGAEKQLREILTMEKEVAQSLLNAKEQVHQGGVELQQLEAGLQEAGEEDTRLKASLLQLTRELEELKEIEADLERQEKEVDEDTTVTIPSAVYVAQLYHQVSKIEWDYECEPGMVKGIHHGPSVAQPIHLDSTQLSRKFISDYLWSLVDTEW
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Status giuridico RUO
Alias gene FLJ90806/SPBC24
Nome comune SPC24
Simbolo del gene SPC24
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Sistema di espressione wheat germ expression system
Forma Liquid