Learn More
Abnova™ Human UBASH3A Full-length ORF (AAH28138.1, 1 a.a. - 451 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca: Abnova™ H00053347-P01.25ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: MAAGETQLYAKVSNKLKGRSSPSLLEPLLAMGFPVHTALKALAATGRKTAEEALAWLHDHCNDPSLDDPIPQEYALFLCPTGPLLEKLQEFWRESKRQCAKNRAHEVFPHVTLCDFFTCEDQKVECLYEALKRAGDRLLGSFPTAVPLALHSSISYLGFFVSGSPADVIREFAMTFATEASLLADCSVKPCTKQLHLTLAHKFYPHHQRTLEQLARAIPLGHSCQWTAALYSRDMRFVHYQTLRALFQYKPQNVDELTLSPGDYIFVDPTQQDEASEGWVIGISQRTGCRGFLPENYTDRASESDTWVKHRMYTFSLATDLNSRKDGEASSRCSGEFLPQTARSLSSLQALQATVARKSVLVVRHGERVDQIFGKAWLQQCSTPDGNYYRPDLNFPCSLPRRSRGIKDFENDPPLSSCGIFQSRIAGMFEDCLVGKVTITATLIMASRHPASpecifica
AAH28138.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
76.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
25 ug | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CLIP4/STS-2/TULA | |
UBASH3A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
53347 | |
UBASH3A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MAAGETQLYAKVSNKLKGRSSPSLLEPLLAMGFPVHTALKALAATGRKTAEEALAWLHDHCNDPSLDDPIPQEYALFLCPTGPLLEKLQEFWRESKRQCAKNRAHEVFPHVTLCDFFTCEDQKVECLYEALKRAGDRLLGSFPTAVPLALHSSISYLGFFVSGSPADVIREFAMTFATEASLLADCSVKPCTKQLHLTLAHKFYPHHQRTLEQLARAIPLGHSCQWTAALYSRDMRFVHYQTLRALFQYKPQNVDELTLSPGDYIFVDPTQQDEASEGWVIGISQRTGCRGFLPENYTDRASESDTWVKHRMYTFSLATDLNSRKDGEASSRCSGEFLPQTARSLSSLQALQATVARKSVLVVRHGERVDQIFGKAWLQQCSTPDGNYYRPDLNFPCSLPRRSRGIKDFENDPPLSSCGIFQSRIAGMFEDCLVGKVTITATLIMASRHPA | |
RUO | |
UBASH3A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- UBASH3A (Human) Recombinant Protein (P01)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P404-Conservare in un recipiente chiuso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: tris-HCl, reduced glutathione