missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human UCHL3 Partial ORF (NP_005993, 131 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00007347-Q01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16127245

  • 349.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 02-11-2023
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: PEERARYLENYDAIRVTHETSAHEGQTEAPSIDEKVDLHFIALVHVDGHLYELDGRKPFPINHGETSDETLLEDAIEVCKKFMERDPDELRFNAIALSAA
Specifica

Specifica

NP_005993
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PEERARYLENYDAIRVTHETSAHEGQTEAPSIDEKVDLHFIALVHVDGHLYELDGRKPFPINHGETSDETLLEDAIEVCKKFMERDPDELRFNAIALSAA
RUO
UCHL3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7347
UCHL3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UCH-L3
UCHL3
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali