missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human USP45 Partial ORF (XP_371838, 106 a.a. - 196 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | XP_371838 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 85015 |
Peso molecolare | 35.75kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16170997
|
Abnova™
H00085015-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16160997
|
Abnova™
H00085015-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Sequence: FKSSRTEPHCIIINLSTWIIWCYECDEKLSTHCNKKVLAQIVDFLQKHASKTQTSAFSRIMKLCEEKCETDEIQKGGKCRNLSVRGITNLGSpecifica
XP_371838 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.75kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC14793 | |
USP45 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
85015 | |
USP45 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
FKSSRTEPHCIIINLSTWIIWCYECDEKLSTHCNKKVLAQIVDFLQKHASKTQTSAFSRIMKLCEEKCETDEIQKGGKCRNLSVRGITNLG | |
RUO | |
USP45 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |