missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human VCPIP1 Partial ORF (NP_079330, 1018 a.a. - 1114 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00080124-Q01.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16160167

  • 335.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: QLHNVTAFQGKGHSLGTASGNPHLDPRARETSVVRKHNTGTDFSNSSTKTEPSVFTASSSNSELIRIAPGVVTMRDGRQLDPDLVEAQRKKLQEMVS
Specifica

Specifica

NP_079330
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
QLHNVTAFQGKGHSLGTASGNPHLDPRARETSVVRKHNTGTDFSNSSTKTEPSVFTASSSNSELIRIAPGVVTMRDGRQLDPDLVEAQRKKLQEMVS
RUO
VCPIP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
80124
VCPIP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686G038/DUBA3/FLJ23132/FLJ60694/KIAA1850/VCIP135
VCPIP1
Recombinant
wheat germ expression system
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali