Learn More
Humic acid
Codice prodotto. p-4408651
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11388898
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041747.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1415-93-6
Metal chelator; pigments.Humic acid is used as a soil supplement in agriculture and human nutritional supplement. It is used to improve the growth and cultivation of crops, citrus, turf, flowers. It is also used to improve the strength of organically-deficient soils. It is utilized to stimulate the immune system and treating the influenza, avian flu, swine flu and other viral infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1415-93-6
Numero MDL MFCD00147177
Specifica
Materiale o nome chimico Humic acid
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water,with much swellingSoluble in organic solvents like acetone and benzenol. Slightly soluble in water.
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Humic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Humic acids