Learn More
Rotronic™ Standard di umidità
For on-site calibration and adjustment of ROTRONIC probes with handheld instrument
Marca:  Rotronic™ EA00-SCS
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11980745
  • 108.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Includes: Certificato di calibrazione Traceable SCS, tamponi in tessuto, istruzioni di calibrazione
Descrizione
Descrizione
Operazione facilmente eseguibile con gli standard di umidità, un dispositivo di calibrazione e il software HW4 in esecuzione su un PC.
  • Le fiale contengono soluzioni saline insature
  • Metodo di calibrazione in loco facile e sicuro
  • Durata di conservazione illimitata
Specifica
Specifica
0.005
Standard di umidità (certificato)
Calibrazione e regolazione sul campo della sonda Rotronic
Certificato di calibrazione Traceable SCS, tampone in tessuto, istruzioni di calibrazione
Strumento Rotronic