missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Hyaluronidase, From Streptomyces hyalurolyticus
Enzyme activity is determined by a change in optical density in a hyaluronic acid solution.
1125.72€
Specifica
Concentrazione | ≈2000 U/mg |
---|---|
Colore | White |
pH | 6 |
Sorgente | Streptomyces hyalurolyticus |
Product Type | Hyaluronidase |
Codice del prodotto | Marca | Inibitori | Peso molecolare | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Inibitori | Peso molecolare | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11423556
|
MP Biomedicals™
08320421 |
Mn++, Mg++, Potassium Ferricyanide | 91000 | 4 x 100 U |
1125.72€
400 unità |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- From Streptomyces hyalurolyticus
- Lyophilized, salt-free
- Activity: ∽2000 units/mg
- Protease and lysozyme free
- Each vial contains 100U
Specifica
≈2000 U/mg | |
6 | |
Hyaluronidase |
White | |
Streptomyces hyalurolyticus | |
Lyophilized Powder |