Learn More
Cytiva HyClone™ 1 M NaOH - ADCF
HyClone™ NaOH solutions in single-use bags offer a convenient format to effectively modify pH and properly care for and clean your chromatography resins.
415.00€ - 2910.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide
pH >12.0 at 20 to 25°C
Colore Clear
Formula molecolare NaOH
Concentrazione 1.0 M (1.0 N)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17837697
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31088.01
1 L
415.00€
1L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17887707
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31088.02
10 L
630.00€
10L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17857697
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31088.03
15 L
770.00€
15L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17877697
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31088.04
50 L
1605.00€
50L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17867697
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31088.05
90 L
1875.00€
90L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17887697
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH31088.06
200 L
2910.00€
200L
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured in ISO 9001 and ISO 13485 certified facility.
  • Lot-specific certificate of analysis (CoA) for each lot produced.
  • Intended for further manufacturing or research use.
  • Not for diagnostic or therapeutic use.
  • 0.1 μm sterile filtered.
  • All unit sizes are filled in single-use, ready-to-use bags.
  • Raw materials are USP/NF and EP compendial grade.
  • HyClone™ NaOH in single-use bags is well-suited for use with: Cytiva's chromatography resins.
  • Available in 0.1 M (0.1 N), 0.5 M (0.5 N), and 1.0 M (1.0 N) sodium hydroxide concentrations up to 200 L.
Specifica
Specifica
Sodium Hydroxide
Clear
1.0 M (1.0 N)
Single-use Bag
>12.0 at 20 to 25°C
NaOH
NF/USP