Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES qualified Hepes buffer
Marca:  Cytiva SH30851.01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10500kg
Codice prodotto. 12330103
  • 18.65€ / 100mL
Spedizione stimata: 02-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
cGMP and ISO 91:2 Guidelines
AdvanceSTEM ES Qualified HEPES (1M)
0.1 μm Sterile-filtered
7.2 to 7.5
2° to 8°C
1 M
FIO
100 mL