Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca: Cytiva SH30285.01
16.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21883" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Format: Liquid
Specifica
ISO 9001:2000 | |
Liquid medium with glucose and sodium pyruvate; without L-glutamine; 500 mL bottle | |
DMEM/High glucose with sodium pyruvate; without L-glutamine | |
Glucose, Sodium Pyruvate | |
500 mL |
2° to 8°C, away from light | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
No Glutamine |