Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Charcoal/Dextran Treated
Augment growth of cells with U.S.-sourced HyClone™ Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum (FBS), containing reduced levels of many hormones and growth factors.
Marca: Cytiva SH30068.01HI
89.39 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21878" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Specifica
1,Blood Urea Nitrogen,Calcitonin,Calcium,Carotene,Chloride,Corticosterone,Cortisol,Creatinine,Estrone,Folate,25 Dihydroxy Vitamin D,FSH,Glucose,IgG,Inorganic Phosphorus,Insulin,Lactate Dehydrogenase,LH,Niacin,Potassium,Progesterone,17 Beta Estradiol,Retinol,SGOT,SGPT,Sodium,T3,T4,Testosterone,Tocopherol,Total Bilirubin,Total Protein,Albumin,TSH,Vitamin C,Alkaline Phosphatase,B1,B12,B2,B6,Biotin | |
Charcoal/Dextran Treated Fetal Bovine Serum, US Origin, Heat Inactivated | |
Charcoal/Dextran filtered | |
50 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
Heat Inactivated | |
≤ 10 EU/mL | |
≤ 20 mg/dL | |
USDA Inspected |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C | |
United States | |
Fetal Bovine Serum | |
Sterile | |
Specialty filtered | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
Yes | |
No |
Sicurezza e movimentazione
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 2.1% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 2.1% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.