Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ I Serum (U.S.)
Optimized for growth of hybridomas, supplement cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ FetalClone™ I Serum, a fetal bovine serum (FBS) alternative containing comparable IgG levels to those found in FBS.
91.70€ - 382.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
---|---|
Country of Origin | United States |
Product Type | FBS Replacement Serum |
Sterilità | Sterile |
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Calore inattivato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Calore inattivato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10275022
|
Cytiva
SH30080.02 |
100 mL | No |
91.70€
100mL |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10780245
|
Cytiva
SH30080.03 |
500 mL | No |
382.00€
500mL |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12329832
|
Cytiva
SH30080.02HI |
100 mL | Yes |
111.00€
100mL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Specifica
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities | |
FBS Replacement Serum | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
≤ 20 mg/dL | |
USDA Inspected |
United States | |
Sterile | |
≤ 10 EU/mL | |
No |