Learn More
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Media
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ McCoy's 5A Media, manufactured using ISO 9001-certified processes.
Marca:  Cytiva SH30270.01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.52740kg
Codice prodotto. 10358633
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
  • Manufactured using ISO 9001 certified processes
Order Info
This item requires a minimum order of 200 each to place order.
Specifica
Specifica
ISO 9001:2000
McCoy's 5A with L-Glutamine, without Phenol Red
McCoy's 5A medium with L-glutamine, sodium bicarbonate; without phenol red
0.1 μm Sterile-filtered
No Phenol Red
2° to 8°C, away from light
Liquid
Sterile-filtered
Glutamine, Sodium Bicarbonate
500 mL