Learn More
Cytiva HyClone™ McCoy's 5A Media
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ McCoy's 5A Media, manufactured using ISO 9001-certified processes.
Marca:  Cytiva SH30200.02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01250kg
Codice prodotto. 11511861
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
  • Manufactured using ISO 9001 certified processes
Specifica
Specifica
ISO 9001:2000
McCoy's 5A with L-Glutamine and Phenol Red
McCoy's 5A medium with L-glutamine, sodium bicarbonate
0.1 μm Sterile-filtered
1000 mL
2° to 8°C, away from light
Liquid
Sterile-filtered
Glutamine, Sodium Bicarbonate