Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum (New Zealand)
Used to enhance cell culture performance, cost-efficient alternatives to Fetal Bovine Serum (FBS)
160.00€ - 167.28€
Specifica
Country of Origin New Zealand
Product Type Porcine Serum
Sterilization Method Sequential Triple-filtered, 200 nm
Concentrazione di endotossine ≤ 100 EU/mL
Calore inattivato No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Elaborazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Elaborazione Prezzo Quantità e disponibilità  
16695785
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30908.04NI
1 L Non-irradiated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16685785
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30908.04
1 L Irradiated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17236916
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30908.04SAM
1 L (QC Samples) Irradiated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Cytiva's porcine serum is sourced from New Zealand, filtered in the U.S. through multiple 200 nm pore size-rated filters and is gamma irradiated at 25 to 40 kGy after filtration.
Specifica
Specifica
New Zealand
Sequential Triple-filtered, 200 nm
No
HyClone™
Porcine Serum
≤ 100 EU/mL
≤ 50 mg/dL