Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
Marca: Cytiva SH30605.01
21.22 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21883" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.84000kg
Descrizione
- Format: Liquid
Specifica
ISO 9001:2000 | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
500 mL |
2° to 8°C, away from light | |
RPMI 1640 | |
No Phenol Red |