Learn More
Ansell™ Hyd-Tuf™ 52-547 Series Brown Nitrile Medium Weight Gloves
Supersedes the classic leather general purpose glove in medium-duty applications. More flexible, more comfortable, far more hard-wearing. Offers a close, comfortable fit while safely cushioning the hand.
97.25€
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Certificazione/Conformità Standard CATEGORY II EN 388 : 3111
Materiale polso Nitrile
Coating Material Nitrile
Stile 52-547
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12394499
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
52547100
10
97.25€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12630952
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell™
52547090
9
97.25€
12 paia
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture
  • High performance nitrile impregnation
  • Excellent dry grip.
  • Makes handling quicker and easier.
  •  Effectively repels grease, oil and dirt
  • Safely machine-washable: will not shrink, stiffen or lose its shape.
  • More hygienic and longer lasting – can be safely and economically re-used.
Specifica
Specifica
Nitrile
Nitrile
52-547
Cotton Jersey
144 Pairs
52-547
Standard CATEGORY II EN 388 : 3111
Nitrile
Safety
Coated-palm
Superior resistance to abrasion and good protection against snags, cuts and puncture