Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG-H, Reagent for coulometric KF titration in long-chained hydrocarbons (anolyte solution), for cells with and without diaphragm, Honeywell Fluka™
Marca: Honeywell Fluka 34843-6X500ML
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.79000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Especificaciones
11°C (51.8°F) | |
6 x 500 mL | |
HYDRANAL™-Coulomat AG-H | |
UN1992 |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL-Coulomat AG-H
Palabra de advertencia
- Pericolo
Clasificación
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicaciones de peligro
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consejos de prudencia
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, 1-pentanol, Dodecyldimethylamine, sulphur dioxide,imidazole, 1H-Imidazole monohydriodide