Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration, Honeywell™ Fluka™
Marca: Honeywell Fluka 34811-6X500ML
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7553-56-2 Peso : 2.40000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Specifica
11°C (51.8°F) | |
HYDRANAL™-Titrant 2 | |
UN1230 |
6 x 500 mL | |
0.80g/mL |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL Titrant 2
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: methano; iodine