Learn More
Hydrobromic Acid Solution, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrobromic Acid Solution |
Concentrazione | 33wt. % in acetic acid |
Densità | 1.40g/mL at 20°C |
Punto d'infiammabilità | >65°C (>149°F) |
Quantità | 250 mL |
Numero UN | 3265 |
Beilstein | 3587158 |
IUPAC Name | bromane |
Peso formulazione | 80.91g/mol |