Learn More
Hydrogen Peroxide 6% (w/w) (20 Volumes), Extra Pure SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073083
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
7722-84-1
H2O2
34.014
11333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
hydrogen peroxide
OO
7722-84-1
H2O2
34.014
11333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
hydrogen peroxide
OO
Hydrogen Peroxide 6% (w/w) (20 Volumes), Extra Pure SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Punto di fusione 0°C
Peso formulazione 34.0128g/mol
Imballaggio HDPE plastic bottle
pH 2.5 to 3.5
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrogen peroxide