Learn More
Hydrogen Peroxide Solution, Contains inhibitor, Honeywell™
Catalog Number 15687900
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Poly bottle
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7722-84-1
H2O2
34.014
MFCD00011333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
hydrogen peroxide
OO
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
7722-84-1
H2O2
34.014
MFCD00011333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
hydrogen peroxide
OO
Meets USP testing specifications, contains inhibitor, 30 wt. % in H2O
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Hydrogen peroxide solution
Colore Colorless
Nota nome Contains inhibitor, 30wt. % in H2O, meets USP testing specifications
Numero UN UN2014
Beilstein 3587191
Densità 1.11g/mL at 25°C
Informazioni di solubilità Completely miscible in water
Peso formulazione 34.01g/mol
Odore Stinging
Imballaggio Poly bottle
Pressione del vapore 23.3mmHg (30°C)
pH 2.0 to 4.0 (at 20°C)
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid