Learn More
Gilson™ Hydrophobic Membrane Filter
Marca:  Gilson™ F1077416
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 15672197
  • 46.85€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This hydrophobic, non-sterile membrane filter (diameter 60 mm, 0.45 μm) is for use with the Gilson Safe Aspiration Station.
Specifica
Specifica
Hydrophobic Membrane Filter
Gilson™ Safe Aspiration Station