Learn More
Integra Biosciences™ Filtro a membrana idrofobo
Protect the vacuum source during aspiration with this membrane filter. Integra Biosciences™ Hydrophobic Membrane Filters are designed for use with VACUSAFE Aspiration Systems.
Marca: Integra Biosciences™ 158015
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Descrizione
- Vacusafe Hydrophobic membrane filter
- non-sterile, 0.45μm
- Diameter 60mm
- For use with VACUSAFE Aspiration Systems
Specifica
Filtro a membrana | |
0.45 μm | |
1 ciascuno |
Per sistema di aspirazione VACUSAFE | |
Sì | |
Filtro a membrana |