Learn More
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Cut-Resistant Gloves with Targeted Reinforcement
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
- Combinazione unica di filato INTERCEPT Technology, Nylon, Lycra e fibra di vetro
- Fibre ultraforti per fornire estrema resistenza contro taglio e strappo
- Rinforzo all'attaccatura del pollice per una migliore protezione ed una maggiore durata
- Oeko-Tex 100 approvato
- Senza silicone
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Polyurethane |
Colore | Gray |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Hand | Specific |
Materiale | Intercept Technology Yarn |
Size | 8 |
EN388 Standard | 4X42C |
Da utilizzare con (applicazione) | Automotive Assembly, Machinery, Equipment Operation, and Metal Fabrication |