Learn More
Ansell HyFlex 11-842 Guanto multiuso
Catalog Number 17880004
Click to view available options
Size:
5
6
7
8
9
10
11
12
HyFlex™ 11-842 sono realizzate con il 90% di filato di nylon riciclato e con un imballaggio interno privo di materie plastiche con un conseguente risparmio di materiali del 53%.
  • Progettazione sostenibile Le fodere dei guanti multiuso sostenibili HyFlex™ 11-842 sono realizzate con il 90% di filato di nylon riciclato*, per ridurre la nostra impronta di carbonio di 75 g di CO2 equivalente/paio†, e con un imballaggio interno privo di materie plastiche con un conseguente risparmio di materiali del 53%‡
  • Maggiore durata: FORTIX™ Technology offre fino al 20% in più di resistenza all'abrasione§
  • Comfort migliorato: ZONZ™ Comfort Fit Technology contribuisce a migliorare la traspirabilità e la destrezza
  • Compatibilità touchscreen: Questi guanti industriali possono interagire con molteplici dispositivi touchscreen: non occorre toglierli per passare da una mansione all'altra per garantire una maggiore sicurezza sul lavoro
  • Tollerabilità cutanea: Questi guanti HyFlex™ sono dermatologicamente testati e privi di sostanze nocive
*contenuto minimo riciclato superiore al 30% nel prodotto finale (in base alla taglia 9)
†rispetto ai guanti multiuso standard in nylon
‡71% in meno di emissioni di gas serra - LCA di Ansell, calcolato come riduzione del peso, sottoposto a revisione paritaria
§rispetto alla versione tecnologica precedente
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
ASTM F739 Yes
Materiale parte posteriore Nylon, Spandex
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 , Food Contact, CE Number, Dermatologically Tested, OEKO-TEX™ Centexbel, Ecovadis label, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell is top-rated among 6% of companies within PPE industry
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated No
Classificazione CAT III
Procedura di pulizia Not Sterile
Area rivestita Palm
Struttura Knit
Content And Storage 12 Pairs per Bag, 6 Bags per Case
Materiale polso Knit
Stile di taglio Seamless Knit
Descrizione HyFlex 11-842 Multi-Purpose Foam Nitrile Coated Glove
Accelerator Free Yes
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Coating Material Nitrile Foam
Colore Black, Green
Cut Resistance Rating ANSI A1
Monouso Reusable
Finitura esterna No Texture
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Yes
Materiale Recycled Nylon, Spandex, Fortix Foam Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type ESD Gloves
Size 6
Sterilità Non-sterile
Stile 11-842
EN388 Standard Yes
EN 421 No
FDA 510 (k) No
Stile delle dita Standard
Da utilizzare con (applicazione) General handling, assembly of small parts, raw material handling, picking, fastening components, adjusting systems and screwing, warehouse and logistics operations, compatible with consumer and industrial touchscreens, quality inspection, dry food handling & packaging, occasional handling of hot objects : EN407 Contact Heat class 1 (100°C for 15s)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automotive, automotive aftermarket, industrial, machinery and equipment, metal fabrication, emergency medical services, utilities, warehousing, logistics, oil and gas, food processing and handling, aerospace
Sesso Unisex
Colore polso guanto Green
Stile polso guanto Knit
Grip Design ANSELL GRIP
Verificato per uso medico No
Materiale rivestimento interno Recycled Nylon, Spandex
Valori nominali perforazione ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Resistente a Abrasion, Cut, Tear, Puncture, Impact
Valori nominali lacerazione 3
Stile pollice Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 190-275 MM