Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drum, 200L, 1 port, with clamps
Part of a family of plastic tanks, drums and accessories and includes a lid and clamps and a single bottom port.
Marca:  Thermo Scientific™ SV50517.06
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10503934
  • dietro preventivo / Pezzo
Spedizione stimata: 26-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • For use with a support plate
  • Available in 50, 100 and 200L sizes
  • Composed of Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
  • Bottom port of 4 in. permits customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75 in. port
Specifica
Specifica
200 L
60 x 114 cm (23.5 x 44.75 in.)
HyPerforma™
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
Bottom Port: 4.5 cm (1.75 in.)