Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 3.0 Bioprocess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film
4292.31€ - 4645.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17958221
|
Thermo Scientific™
SH31188.01 |
4292.31€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17948221
|
Thermo Scientific™
SH31188.02 |
4645.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17978261
|
Thermo Scientific™
SH31188.03 |
4335.62€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC provides end-users producing biologics or vaccine therapeutics with a large-volume, sterile liquid storage system for volumes ranging from 200 L to 3000 L—designed for the collection and storage of sterile process liquids such as cell culture media, process water or purification media. Options include temperature-control through integrated water jackets, BPC deploying hoists, as well as other options to optimize performance in your productions processes.
The Thermo Scientific HyPerforma Smartainer 3.0 BPC provides end-users producing biologics or vaccine therapeutics with a large-volume, sterile liquid storage system for volumes ranging from 200 L to 3000 L—designed for the collection and storage of sterile process liquids such as cell culture media, process water or purification media. Options include temperature-control through integrated water jackets, BPC deploying hoists, as well as other options to optimize performance in your productions processes.Specifica
Bioprocess Container (BPC) |