Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 Reversed Phase HPLC Column, 5 μm, 4 mm x 125 mm
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 12%; Pore Size: 175 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Thermo Scientific™ 25305-124030
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11552821
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
Specifica
Specifica
Analytical Column
0.8 mL/min
5800 psi (400 bar)
2 to 9
220 m²/g
L1
Surestop
12%
Polar
4 mm
125 mm
5 μm
175 Å
60°C
aQ C18
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase