Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC Column, 5μm
Reliably analyze moderately hydrophobic analytes such as small peptides and proteins, pharmaceuticals, steroids and environmental samples.
Marca:  Thermo Scientific™ 30205-102130
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10334423
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
  • Affordable
Specifica
Specifica
Analytical Column
100 mm
5 μm
120 Å
60°C
C8
Spherical, Fully Porous Type A Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
2.1 mm
5800 psi (400 bar)
2 to 8
170 m²/g
L7
Titan3
6.5%