Learn More
Thermo Scientific™ Colonne C18 Hypersil™ ODS
Le colonne HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Marca:  Thermo Scientific™ 30105-012101
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10543795
  • 347.57€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Le colonne HPLC C18 Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS sono indicate per fasi C18 in una vasta gamma di applicazioni di tipo generico.
Le fasi stazionarie Hypersil sono riconosciute come standard industriale in HPLC. Dimostratesi un efficace strumento analitico, le classiche fasi Hypersil sono consolidate e vengono considerate un riferimento in molti metodi HPLC in tutto il mondo. Prodotte nel rispetto delle linee guida sulla qualità ISO 9001-2000.
Per separazioni più impegnative che richiedano migliori prestazioni cromatografiche, si consiglia come alternativa l'impiego delle colonne Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
  • High efficiency and proven reproducibility
  • Exceptionally reliable
  • Separation of a wide range of compounds including nonpolar, moderately polar and lipophilic compounds like triglycerides
Specifica
Specifica
Guard Cartridge, 4 Pk.
Separation of Non-Polar, Moderately Polar, Lipophilic Compounds Like Triglycerides
5800 psi (400 bar)
2 to 8
170 m²/g
L1
Hypersil Classical
10%
2.1 mm
10 mm
5 μm
120 Å
60°C
C18
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.