Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silica HPLC Columns, 5μm Particle Size
An unbonded media providing an efficient tool for normal phase chromatography of nonpolar and moderately polar organic compounds
663.09€ - 1665.00€
Specifica
Dimensione particelle | 5 μm |
---|---|
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 120 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Tipo USP | L3 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10543215
|
Thermo Scientific™
30005-052130 |
2.1 mm | 50 mm |
663.09€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11563171
|
Thermo Scientific™
30005-259070 |
10 mm | 250 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Excellent batch-to-batch reproducibility
- Spherical particle with narrow particle size distribution
- Long column lifetime
- High performance and column efficiency
Order Info
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Specifica
5 μm | |
120 Å | |
L3 | |
Normal Phase |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
Silica | |
Normal Phase |