Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ AQUASTAR™ HPLC Columns, 3μm Particle Size
Polar endcapped for alternative selectivity.
Marca:  Thermo Scientific™ 22503-104630
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10381125
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Polar endcapped for alternative selectivity.
  • High quality, highly pure silica columns
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
4.6 mm
3 μm
190 Å
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
100 mm
2 to 8
200 m²/g
C18
10%