Learn More
ICOS Monoclonal Antibody (OTI5G8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA813212S
Descrizione
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
| ICOS | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9Y6W8 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 29851 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| OTI5G8 | |
| Unconjugated | |
| ICOS | |
| Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule; Ailim; CCLP; CD278; CD28 and CTLA-4-like protein; CD28-related protein 1; CRP-1; CVID1; H4; Icos; inducible costimulator; inducible T cell costimulator; inducible T cell co-stimulator; inducible T-cell costimulator; inducible T-cell co-stimulator; Ly115 | |
| Full length human recombinant protein of human ICOS (NP_036224) produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.