missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICOS Monoclonal Antibody (OTI5G8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifica
| Antigene | ICOS |
|---|---|
| Clone | OTI5G8 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17527954
|
Origene Technologies
TA813212S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17507954
|
Origene Technologies
TA813212 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifica
| ICOS | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule; Ailim; CCLP; CD278; CD28 and CTLA-4-like protein; CD28-related protein 1; CRP-1; CVID1; H4; Icos; inducible costimulator; inducible T cell costimulator; inducible T cell co-stimulator; inducible T-cell costimulator; inducible T-cell co-stimulator; Ly115 | |
| Full length human recombinant protein of human ICOS (NP_036224) produced in HEK293T cell. | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| ICOS |
| OTI5G8 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9Y6W8 | |
| 29851 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto