Learn More
Sampling Systems™ ID Tape
Quickly identify the status of a container to prevent it being used in error. Sampling Systems™ ID Tape allows containers, pallets, and bags to be easily labelled with highly visible tape.
Marca:  Sampling Systems™ 8221A-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 12774758
  • 58.95€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 19-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Use with standard tape dispensers
  • High strength adhesive
  • 10 rolls per box
Specifica
Specifica
Medium strength adhesion tape
Labeled ID Tape
10/Pk.
66 mm
Red
Sampled
66 x 50 mm
50 mm